Documentos
C119903
Sigma-Aldrich
1-Cyclopropylethanol
99%
Sinônimo(s):
α-Methylcyclopropanemethanol, Cyclopropyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
C3H5CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
1839704
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
120-122 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-4(6)5-2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup