Documentos Principais
156434
Sigma-Aldrich
Cyclobutanol
≥99%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.181,00
5 G
R$ 3.440,00
R$ 1.181,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.181,00
5 G
R$ 3.440,00
About This Item
Fórmula linear:
C4H7OH
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
2035937
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.181,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
123 °C/733 mmHg (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)