125512
Cyclopropyl phenyl ketone
97%
Sinônimo(s):
Benzoylcyclopropane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
p.e.
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
pf
7-9 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?