482099
Cyclopropanemethanol
≥99.5%
Sinônimo(s):
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- cyclopropanecarbaldehyde
- cyclopropylmethylsulfonate
- dibenzyl cyclopropylmethyl phosphate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup