Documentos Principais
C11049
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
97%
Sinônimo(s):
Methyl succinyl chloride, 3-(Carbomethoxy)propionyl chloride, Methyl 3-(chloroformyl)propionate, Succinic acid monomethylester chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 380,00
25 G
R$ 1.079,00
100 G
R$ 2.547,00
R$ 380,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 380,00
25 G
R$ 1.079,00
100 G
R$ 2.547,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCH2CH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.56
Beilstein:
970397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 380,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
chave InChI
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)