Documentos Principais
G4608
Sigma-Aldrich
Glutaryl chloride
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(Chlorocarbonyl)propane, 1,5-Pentanedioyl chloride, 5-Chloro-5-oxopentanoyl chloride, Glutaric acid dichloride, Glutaroyl chloride, Glutaroyl dichloride, Glutaryl dichloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCO(CH2)3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
169.01
Beilstein:
1363191
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
216-218 °C (lit.)
densidade
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c6-4(8)2-1-3-5(7)9/h1-3H2
chave InChI
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)