Documentos Principais
63405
Sigma-Aldrich
Methyl potassium malonate
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Monomethyl malonate potassium salt, Potassium monomethyl malonate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.408,00
250 G
R$ 1.602,00
R$ 1.408,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.408,00
250 G
R$ 1.602,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCH2COOK
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
3633585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.408,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Methyl potassium malonate can be used in the total synthesis of (±)-vincorine, an akuammiline alkaloid which can find applications in biology.[1] It can also be used to synthesize a key keto proline ester intermediate to prepare acutumine.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
?Classical carbonyl reactivity enables a short synthesis of the core structure of acutumine?
Moreau.JR and Sorensen.JE
Tetrahedron, 63(28), 6446-6453 (2007)
"The akuammiline alkaloids; origin and synthesis"
Eckermann R and Gaich C
Synthesis, 45(20), 2813- 2823 (2013)