Documentos Principais
671673
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
Sinônimo(s):
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
Formulário
solid
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
chave InChI
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)