BR782031
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
Selecione um tamanho
R$ 5.550,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.550,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante/nome comercial
BRAND 782031
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
black, with transparent bottom
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)