CLS3985
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, square, sterile, lid, case of 100
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
Selecione um tamanho
R$ 4.094,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.094,00
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
clear bottom
flat wells
square
descrição
black, 384-well
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3985
tamanho
384 wells
volume do poço
112 μL
volume de trabalho do poço
20-80 μL
poços
384 wells
adequação
suitable for (cell culture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® 384 well microplate is ideal for whole cell or subcellular high content screening.
- Black Polystyrene, TC-treated Microplates with flat clear bottom
- Applicable for optical imaging
- Suitable with high throughput confocal imagers
- Optimized with the Amersham InCell 3000 Analyzer
- Supports better cell growth and attachment than glass bottom plates
- Black opaque walls minimize well-to-well crosstalk
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)