BR781986
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante/nome comercial
BRAND 781986
tamanho
120 μL
384 wells
volume de trabalho
120 μL
cor
white, with transparent bottom
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)