BR781988
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
Selecione um tamanho
R$ 1.050,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.050,00
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781988
tamanho
120 μL
384 wells
volume de trabalho
120 μL
cor
white, with transparent bottom
adequação
suitable for (bacteriological assays)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)