BR781782
BRAND® microplate BRANDplates®, hydroGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, hydroGrade
Selecione um tamanho
R$ 2.448,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.448,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (U-bottom)
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781782
tamanho
350 μL
96 wells
volume de trabalho
350 μL
cor
transparent
adequação
suitable for (bacteriological assays)
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)