BR781780
BRAND® microplate BRANDplates®, hydroGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, hydroGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless wells
polystyrene
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (U-bottom)
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781780
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
transparent
tipo de ligação
high binding surface