BR718620
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Neubauer pattern
with clips, double ruled
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Cell culture, Counting Chambers, Neubauer
Selecione um tamanho
R$ 1.000,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.000,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
colorless
glass
esterilidade
non-sterile
Características
with clips
fabricante/nome comercial
BRAND 718620
tamanho da câmara
0.1 mm , depth
poços
1
Descrição geral
Características e benefícios
- BLAUBRAND® quality
- Outstanding measurement precision
- 100% certified quality
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)