Z688738
Nunc® 96 DeepWell™ plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Sinônimo(s):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
Selecione um tamanho
R$ 2.483,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.483,00
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 32 ea (internal packs of 4)
fabricante/nome comercial
Nunc 278606
capacidade
1.0 mL
placa C × L × A
128 mm × 86 mm × 41 mm
tamanho
96 wells
volume
1 mL
volume máximo do poço
900 μm
volume de trabalho
0.9 mL
cor
clear
adequação
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Round bottom wells
- Alpha-numeric grid for quick sample identification
- Sealable with well caps and sealing tape
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)