Documentos Principais
BR701352
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 1.1 mL, polystyrene
Sinônimo(s):
Deep-well Plates, Sample Storage
Selecione um tamanho
32 EA
R$ 1.882,00
R$ 1.882,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
32 EA
R$ 1.882,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
R$ 1.882,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
descrição
alphanumeric identification system
esterilidade
non-sterile
Características
skirt
embalagem
pack of 32 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701352
tamanho
96 well
volume
1.1 mL
volume de trabalho
1.1 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • BRAND® 96-well deep well plates are made of high purity polystyrene (PS).
  • The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection.
  • Designed for a range of applications including High-Throughput Screening (HTS), serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • Stackable for easy storage.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)