CLS3958
Corning® 96 well Polypropylene Deep Well Plate
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Selecione um tamanho
R$ 1.444,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.444,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
polypropylene plate
round bottom clear
translucent bottom
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Corning 3958
embalagem
bag of 5 ×
tamanho
96 wells
volume do poço
1 mL
poços
96 wells , storage block
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
All plates and blocks are made from polypropylene for solvent resistance and are ideal for compound library, combinatorial chemistry and genomics applications. The 96 well polypropylene plates are built to the industry standard footprint. The plates are available in round, flat, and V-bottom formats to meet a wide variety of assay and storage needs.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)