Documentos Principais
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 0.5 mL
Sinônimo(s):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
BRAND 701358
volume
0.5 mL
Descrição geral
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)