Documentos Principais
BR701355
BRAND® 384-well plate, deep well
volume 0.3 mL, polypropylene
Sinônimo(s):
Deep-well Plates, Sample Storage
Selecione um tamanho
48 EA
R$ 6.384,00
R$ 6.384,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
48 EA
R$ 6.384,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
R$ 6.384,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
descrição
alphanumeric identification system
esterilidade
non-sterile
Características
skirt
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701355
tamanho
384 well
volume
0.3 mL
volume de trabalho
300 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • BRAND® 384-well deep well plates are made of high-grade chemically resistant polypropylene.
  • Ideal for use in various automated processes including High-Throughput Screening (HTS), cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • The raised edges of the well facilitate a secure seal and prevent sample contamination.
  • Stackable - A convenient space-saving option.
  • "V" bottom base ensures optimal sampling.
  • Alphanumeric coding for easy identification.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)