Documentos Principais
BR474743
BRAND® microscope slide
ground edges
Sinônimo(s):
Microscope slides, Microscopy
Selecione um tamanho
2500 EA
R$ 3.133,00
R$ 3.133,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2500 EA
R$ 3.133,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
R$ 3.133,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass
Características
ground edges
fabricante/nome comercial
BRAND 474743
tamanho
75 mm × 25 mm × 1 mm
Descrição geral
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)