Documentos Principais
BR475565
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 3
Sinônimo(s):
Microscope slides, Microscopy
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 3.041,00
R$ 3.041,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 3.041,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
R$ 3.041,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
esterilidade
non-sterile
Características
ground edges
fabricante/nome comercial
BRAND 475565
C × L
76 mm × 26 mm
espessura
1.2-1.5 mm
poços
3
Descrição geral
  • BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
  • Designed to hold various samples for microscopic analysis.
  • White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
  • Ground edges minimize the risk of injury.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4