Documentos Principais
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
Sinônimo(s):
Filter, Rubber gasket
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
EPDM rubber
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 463243
tamanho
84 mm
Descrição geral
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)