Documentos Principais
Z232866
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 3.352,00
R$ 3.352,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 3.352,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.352,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Junta
Joints neck (50)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212166302
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
280 mm
capacidade
2,000 mL
frasco D.E.
166 mm
gargalo D.E.
50 mm
Descrição geral
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)