Documentos Principais
BR148225
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 80 mm, stem diam. × L 10 mm × 69 mm
Sinônimo(s):
Funnels
Selecione um tamanho
20 EA
R$ 1.571,00
R$ 1.571,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EA
R$ 1.571,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 1.571,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
BRAND 148225
Diâmetro
80 mm
diâmetro da haste × C
10 mm × 69 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Funnel with Internal Fluting is designed for efficient liquid transfer and filtration in laboratory settings. Made from high-quality polypropylene (PP), this funnel features a short, wide stem that enhances flow rates and minimizes the risk of clogging. The internal fluting allows for improved liquid movement, ensuring a smooth and rapid transfer of substances.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)