Documentos
Z188956
Lenços descartáveis Kimwipes®
L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in.
Sinônimo(s):
cleaning wipes
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 280 wipes
fabricante/nome comercial
Kimberly Clark 34155
C × L
4 1/2 in. × 8 1/2 in.
Descrição geral
Os lenços® descartáveis Kimwipes são preferidos para a limpeza de superfícies, peças e instrumentos em laboratórios, lentes laboratoriais e consultórios médicos. Esses lenços removem com eficiência líquidos, poeira e pequenas partículas, garantindo uma limpeza eficaz.
Aplicação
Os panos descartáveis Kimwipes® foram utilizados para:
  • secar um bloco de tecido para posicioná-lo na plataforma de um vibrátomo
  • , limpar e esterilizar o prato de fundo de vidro antes de usá-lo para cultura de células.
  • servir como uma plataforma estéril para colocar pinças descartáveis livres de RNase no gabinete de fluxo laminar
  • limpar qualquer resíduo de HBSS presente na superfície interna do tubo após decantar o sobrenadante.
  • Como material absorvente para remover o excesso de solução salina tamponada com fosfato (PBS) e facilitar o manuseio de larvas durante o experimento.
  • usado durante o processo de preparação e extração de amostras de óleos voláteis em cominho moído, por extração com fluido supercrítico e cromatografia gasosa, para garantir um preenchimento compacto no dedal de extração contendo cominho moído, Celite 545 e a solução padrão interna.
  • no método modificado EPA 1623 para limpeza de equipamentos e superfícies durante o processo de coloração e exame para detectar Cryptosporidium e Giardia sp. presentes na água.
Características e benefícios
  • São ideais para uma limpeza delicada e precisa, minimizando o desperdício através da distribuição de um lenço por vez.
  • Adequados para limpar vidraria e outros instrumentos, incluindo superfícies delicadas.
  • Equipados com um sistema de distribuição antiestático que reduz fiapos e descargas eletrostáticas.
Informações legais
Kimwipes is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Alicia Lane et al.
STAR protocols, 3(2), 101334-101334 (2022-05-03)
This protocol describes how inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) can quantify metals, sulfur, and phosphorus present in biological specimens. The high sensitivity of ICP-MS enables detection of these elements at very low concentrations, and absolute quantification is achieved with
D L Heikes et al.
Journal of AOAC International, 84(4), 1130-1134 (2001-08-15)
Ground cumin is used as a flavoring agent in a number of ethnic cuisines. The chemical entities, which primarily establish its characteristically pungent flavor, are found in the volatile oil of cumin. Fixed oils and carbohydrates tend to round out
A modified EPA Method 1623 that uses tangential flow hollow-fiber ultrafiltration and heat dissociation steps to detect waterborne Cryptosporidium and Giardia spp
Eric R Rhodes , et al.
Journal of Visualized Experiments, 9:(65) (2012)
Hugo Lee et al.
STAR protocols, 1(3), 100144-100144 (2020-12-31)
Pancreatic islets consist of several cell types, including alpha, beta, delta, epsilon, and PP cells. Due to cellular heterogeneity, it is challenging to interpret whole-islet transcriptome data. Single-cell transcriptomics offers a powerful method for investigating gene expression at the single-cell
Artigos
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.