Documentos Principais
CLS6120P120
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Sinônimo(s):
conical funnel, squibb separatory funnels
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 330,00
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 330,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
descrição
with short stem
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6120P-120
Diâmetro
120 mm
haste C × A × D.E.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Descrição geral
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)