BR143364
BRAND® tubing
I.D. 10, O.D. 15, W 2.5 mm
Sinônimo(s):
Tubing
Selecione um tamanho
R$ 3.461,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.461,00
Produtos recomendados
Materiais
silicone
fabricante/nome comercial
BRAND 143364
D.I.
10
Comprimento
25 m
D.E.
15
Largura
2.5 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)