Documentos Principais
Z280429
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/2 in. × 3/4 in.
Sinônimo(s):
Saint Gobain Versilon ABH02038
Selecione um tamanho
100 FT
R$ 1.136,00
R$ 1.136,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 FT
R$ 1.136,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
R$ 1.136,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
1/2 in. × 3/4 in.
tamanho da parede
1/8 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)