Documentos Principais
Z280364
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
Sinônimo(s):
Saint Gobain Versilon ABH02012
Selecione um tamanho
100 FT
R$ 228,00
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 FT
R$ 228,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
R$ 228,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
3/16 in. × 5/16 in.
tamanho da parede
1/16 in.
Descrição geral
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is maximum working pressure and burst pressure?
    1 answer
    1. Please see the table below for the maximum working pressure. A maximum burst pressure has not been determined.