BR124539
BRAND® glass dropping bottle with dropping pipette and rubber teat
capacity 100 mL, amber soda-lime glass
Sinônimo(s):
Bottles, Dropping bottles, Glass
Selecione um tamanho
R$ 202,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 202,00
Produtos recomendados
Materiais
amber soda-lime glass
narrow-mouth bottle
round bottle
rubber cap
Junta
joint ST/NS neck
Características
autoclavable: no
cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 124539
capacidade
100 mL
diâmetro × A
55 mm × 150 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)