Documentos Principais
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
dropper bottle, dropper bottles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 237,00
R$ 237,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 237,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 237,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Junta
joint ST/NS neck19/22
embalagem
pack of 1 ea
capacidade
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)