CLS1500125
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL, stopper joint: 19
Sinônimo(s):
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Junta
joint: stopper19
Características
cap
embalagem
case of 48 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1500-125
diâm. do gargalo da garrafa
~31 mm
capacidade
125 mL
diâmetro × A
75 mm × 107.5 mm
conector
45
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
- Can withstand repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
- Capacity - 125 mL.
- Product Dimensions - 57 mm OD x 108 mm High (w/o Stopper).
- Devoid of animal origin materials.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)