Documentos Principais
CLS1340125
Pyrex® dropper bottle
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
glass bottle
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 4.749,00
R$ 4.749,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 4.749,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 4.749,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Características
cap
fabricante/nome comercial
Corning 1340-125
capacidade
125 mL
diâmetro × A
55 mm × 150 mm
Descrição geral
These Pyrex dropping bottles are recommended for use where preventing contamination by solubility or pH change is important. Stopper is not covered by joint specifications, but ground to an interchangeable 1:10 taper. Pipet capacity is 0.25 mL
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)