Documentos Principais
BR114750
BRAND® sample tube for coagulometer
L × W 11 mm × 55 mm
Sinônimo(s):
Sample tubes, Tubes
Selecione um tamanho
5000 EA
R$ 1.705,00
R$ 1.705,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5000 EA
R$ 1.705,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121701
NACRES:
NB.11
R$ 1.705,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear
polystyrene
descrição
RCF max - 2000
fabricante/nome comercial
BRAND 114750
C × L
11 mm × 55 mm
Descrição geral
The BRAND® Sample Tube for Coagulometer is designed for precise and reliable sample collection in coagulation testing. Made from high-quality transparent polystyrene (PS), this tube allows for easy visibility of the sample, facilitating accurate monitoring and analysis.
Características e benefícios
Excellent sample visibility
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)