BAH369300050
Sterileware™ sampling spatula
polystyrene, extra long, sterile
Selecione um tamanho
R$ 783,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 783,00
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36930-0050
Total C
356 mm (14 in.)
alça C
102 mm (4 in.)
Descrição geral
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Sterile and individually packaged
- One time use averts cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)