Documentos Principais
BAF378400000
Sampling spatula, polypropylene
non-sterile
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 272,00
R$ 272,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 272,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 272,00
Verificar disponibilidade no carrinho
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37840-0000
C × L × A
152 mm × 19 mm × 13 mm
Total C
9 in.
Descrição geral
One-piece spatula is molded from polypropylene and retains approximately 15cc of material. Shape allows easy transfer of sample to container. Use to sample directly from production line or containers including bags and drums.
  • V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
  • Non-sterile
  • Use different spatula for different materials to reduce cross contamination
  • Sharp point will pierce most packaging
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)