Documentos Principais
Z283282
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty spatula
L 18 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 260,00
R$ 260,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 260,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 260,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
Comprimento
18 in.
Descrição geral
Double flat ends; one rounded, one square. Each end is 3 L × 3/4 in. W.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Z193216
Micro spatulas
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
Micro spatulas Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
Z193208
Micro spatulas