CLS3004
Corning® single use spatulas
Small spoon/spoon
Sinônimo(s):
Spatula for Lab Use
Selecione um tamanho
R$ 900,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 900,00
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 3004
Comprimento
236 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Características e benefícios
- Corning® single use spatulas have a narrow spoon at one end and a larger round spoon at the other end.
- Polystyrene and color concentrate blend with 236 mm length.
- Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)