Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
162-164 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
chave InChI
ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?