658685
Os EnCat® 40
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Sinônimo(s):
Osmium oxide, Osmium tetroxide, microencapsulated
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
core: osmium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Extensão da rotulagem
0.3 mmol/g Os loading
cadeia de caracteres SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
chave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges