B92001
4-tert-Butylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
110-115 °C/15 mmHg (lit.)
pf
62-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)