B92303
4-tert-Butylcyclohexanone
99%
Sinônimo(s):
4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, 4-tert-Butylcyclohexanone, p-tert-Butylcyclohexanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
113-116 °C/20 mmHg (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup