Documentos Principais
251933
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyryl chloride
95%
Sinônimo(s):
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 364,00
25 G
R$ 1.122,00
R$ 364,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 364,00
25 G
R$ 1.122,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.45
Beilstein:
1743026
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 364,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
101 °C/37 mmHg (lit.)
densidade
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
chave InChI
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)