Documentos
B59179
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
219.46
Beilstein:
508506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.597 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
chave InChI
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 112 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter