Documentos
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
α-Bromo-2-chlorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
205.48
Beilstein:
386264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.592 (lit.)
pb
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
chave InChI
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)