Documentos Principais
B59209
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
Selecione um tamanho
10 G
R$ 532,00
25 G
R$ 1.093,00
R$ 532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 532,00
25 G
R$ 1.093,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
219.46
Beilstein:
636641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
174 °C/102 mmHg (lit.)
pf
36-39 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
chave InChI
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.