Key Documents
B24758
Sigma-Aldrich
N-Benzyliminodiacetic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
200-202 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3