Documentos Principais
68742
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.433,00
R$ 1.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.433,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
156.20
Beilstein:
1906914
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
85-87 °C
grupo funcional
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Versatile building block for the construction of diverse functionalities[1][2][3][4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
P.A. Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4852-4852 (1978)
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)
Dandan Rao et al.
Water research, 188, 116481-116481 (2020-10-12)
Although permanganate activation by sodium sulfite (Mn(VII)/Na2SO3) has shown great potential for rapid abatement of organic contaminants, the limited reactivity under alkaline conditions and undesirable Mn residual may prevent its widespread application. To solve these challenges, calcium sulfite (CaSO3) was