Documentos Principais
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 108,00
R$ 108,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 108,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7FO3S
Número CAS:
Peso molecular:
226.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 108,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Fp: >230°F
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5576
densidade
1.3674 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
chave InChI
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)